2-(1-Methylhydrazino)-3-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR23731-50MG OR23731-1G OR23731-250MG
APOSOR23731-50MGEA 21.9 EUR
APOSOR23731-50MG APOSOR23731-1G APOSOR23731-250MG
2-(1-Methylhydrazino)-3-nitropyridine
2-(1-Methylhydrazino)-3-nitropyridine
Formel: C₆H₈N₄O₂
Molecular Weight: 168.153 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052235
CAS-Nummer: 30963-12-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III