1-[1-(5-Methylisoxazol-3-yl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]acetone
Lieferant: Apollo Scientific
OR23849-10G OR23849-1G OR23849-5G
APOSOR23849-10GEA 346 EUR
APOSOR23849-10G APOSOR23849-1G APOSOR23849-5G
1-[1-(5-Methylisoxazol-3-yl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]acetone
1-[1-(5-Methylisoxazol-3-yl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]acetone
Formel: C₉H₁₀N₄O₂
Molecular Weight: 206.201 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052562
CAS-Nummer: 92658-77-0