1,3,5-Trimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3,5-Trimethyl-4-nitro-1h-pyrazole
OR23875-1G OR23875-5G
APOSOR23875-1GEA 23.2 EUR
APOSOR23875-1G APOSOR23875-5G
1,3,5-Trimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
1,3,5-Trimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formel: C₆H₉N₃O₂
Molecular Weight: 155,155 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052533
CAS-Nummer: 1125-30-0