1-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23945-1G OR23945-250MG OR23945-5G
APOSOR23945-1GEA 0 EUR
APOSOR23945-1G APOSOR23945-250MG APOSOR23945-5G
1-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₉ClN₂O₂
Schmelzpunkt: 209…211 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01566260
CAS-Nummer: 187998-35-2