2-(4-Nitrophenyl)thioacetamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(2-Amino-2-thioxoethyl)nitrobenzene, 2-(4-Nitrophenyl)ethanethioamide
OR24109-10G
OR24109-1G
OR24109-250MG
APOSOR24109-10GEA
517
EUR
APOSOR24109-10G
APOSOR24109-1G
APOSOR24109-250MG
2-(4-Nitrophenyl)thioacetamide
2-(4-Nitrophenyl)thioacetamide
Formel:
C₈H₈N₂O₂S Molecular Weight: 196,226 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00278445 CAS-Nummer: 76254-70-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |