2,4-Dichlorophenylhydrazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2419-1G OR2419-500MG OR2419-5G
APOSOR2419-1GEA 0 EUR
APOSOR2419-1G APOSOR2419-500MG APOSOR2419-5G
2,4-Dichlorophenylhydrazine
2,4-Dichlorophenylhydrazine
Formel: C₆H₆Cl₂N₂
Schmelzpunkt: 91…94 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00044514
CAS-Nummer: 13123-92-7