Methyl 3-amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR24275-1G OR24275-250MG
APOSOR24275-1GEA 26.1 EUR
APOSOR24275-1G APOSOR24275-250MG
Methyl 3-amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₅NO₂S
Molecular Weight: 213.297 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00068163
CAS-Nummer: 175137-03-8