4-Chloro-1,2-dihydro-2-oxoquinoline-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chloro-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carbonitrile, 4-Chloro-3-cyano-1,2-dihydro-2-oxoquinoline
OR24278-1G OR24278-250MG OR24278-5G
APOSOR24278-1GEA 169 EUR
APOSOR24278-1G APOSOR24278-250MG APOSOR24278-5G
4-Chloro-1,2-dihydro-2-oxoquinoline-3-carbonitrile
4-Chloro-1,2-dihydro-2-oxoquinoline-3-carbonitrile
Formel: C₁₀H₅ClN₂O
Molecular Weight: 204.613 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01570117
CAS-Nummer: 680210-85-9