Methyl 3-chloro-4-methylthiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR24319-5G
APOSOR24319-5GEA 58 EUR
APOSOR24319-5G
Methyl 3-chloro-4-methylthiophene-2-carboxylate
Methyl 3-chloro-4-methylthiophene-2-carboxylate
Formel: C₇H₇ClO₂S
Molecular Weight: 190,647 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052072
CAS-Nummer: 175137-11-8