2-[(5-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)thio]aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR24335-1G OR24335-250MG
APOSOR24335-1GEA 183 EUR
APOSOR24335-1G APOSOR24335-250MG
2-[(5-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)thio]aniline
2-[(5-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)thio]aniline
Formel: C₁₃H₁₁N₃S₂
Molecular Weight: 273.377 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00110570
CAS-Nummer: 175137-24-3