Methyl 3-hydrazinothiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR24341-10G
OR24341-1G
APOSOR24341-10GEA
538
EUR
APOSOR24341-10G
APOSOR24341-1G
Methyl 3-hydrazinothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-hydrazinothiophene-2-carboxylate
Formel:
C₆H₈N₂O₂S Molecular Weight: 172.205 g/mol Schmelzpunkt: 69…71 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00052080 CAS-Nummer: 75681-13-9 |