5-Chloropyrazolo[1,5-a]thieno[2,3-e]pyrimidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Carboxy-5-chloropyrazolo[1,5-a]thieno[2,3-e]pyrimidine
OR24348-100MG OR24348-250MG OR24348-500MG
APOSOR24348-100MGEA 186 EUR
APOSOR24348-100MG APOSOR24348-250MG APOSOR24348-500MG
5-Chloropyrazolo[1,5-a]thieno[2,3-e]pyrimidine-3-carboxylic acid
5-Chloropyrazolo[1,5-a]thieno[2,3-e]pyrimidine-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₄ClN₃O₂S
Molecular Weight: 253.665 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00206489
CAS-Nummer: 680210-93-9