Methyl 3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)thio]butanoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR24368-1G
OR24368-5G
OR24368-10G
APOSOR24368-1GEA
380
EUR
APOSOR24368-1G
APOSOR24368-5G
APOSOR24368-10G
Methyl 3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)thio]butanoate
Methyl 3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)thio]butanoate
Formel:
C₈H₁₄O₄S Siedepunkt: 106…108 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00205191 CAS-Nummer: 78648-41-6 |