4-hydrazinothieno[2,3-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR24397-1G OR24397-250MG OR24397-5G
APOSOR24397-1GEA 174 EUR
APOSOR24397-1G APOSOR24397-250MG APOSOR24397-5G
4-hydrazinothieno[2,3-d]pyrimidine
4-hydrazinothieno[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₆H₆N₄S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00728978
CAS-Nummer: 14080-58-1