4-[(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)methyl]benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR24489-1G OR24489-250MG
APOSOR24489-1GEA 140 EUR
APOSOR24489-1G APOSOR24489-250MG
4-[(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)methyl]benzoic acid
4-[(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)methyl]benzoic acid
Formel: C₁₂H₁₅NO₄S
Schmelzpunkt: 222…223 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03086503
CAS-Nummer: 465514-21-0