4-(9H-Fluoren-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR24874-1G OR24874-5G
APOSOR24874-1GEA 72.5 EUR
APOSOR24874-1G APOSOR24874-5G
4-(9H-Fluoren-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine
4-(9H-Fluoren-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine
Formel: C₁₆H₁₂N₂S
Molecular Weight: 264,345 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00806357
CAS-Nummer: 299438-56-5