5-Chloro-4-methoxythiophene-3-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR25044-250MG OR25044-500MG
APOSOR25044-250MGEA 119 EUR
APOSOR25044-250MG APOSOR25044-500MG
5-Chloro-4-methoxythiophene-3-carbonyl chloride
5-Chloro-4-methoxythiophene-3-carbonyl chloride
Formel: C₆H₄Cl₂O₂S
Molecular Weight: 211,066 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00068000
CAS-Nummer: 175137-49-2