1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)propan-1-one hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR25229-250MG OR25229-1G
APOSOR25229-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR25229-250MG APOSOR25229-1G
1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)propan-1-one hydrochloride
1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)propan-1-one hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄ClNO·ClH
Molecular Weight: 248.149 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084951
CAS-Nummer: 1798-83-0