Ethyl 3-(isopropylthio)-6,6-dimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR25272-1G OR25272-5G
APOSOR25272-1GEA 72.5 EUR
APOSOR25272-1G APOSOR25272-5G
Ethyl 3-(isopropylthio)-6,6-dimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Ethyl 3-(isopropylthio)-6,6-dimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Formel: C₁₆H₂₂O₃S₂
Molecular Weight: 326.474 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085069
CAS-Nummer: 175202-44-5