3,4-Dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Dimethyl-2-formylthieno[2,3-b]thiophene
OR25294-1G OR25294-5G
APOSOR25294-1GEA 126 EUR
APOSOR25294-1G APOSOR25294-5G
3,4-Dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
3,4-Dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2-carboxaldehyde
Formel: C₉H₈OS₂
Schmelzpunkt: 147…149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052282
CAS-Nummer: 159709-36-1