1-Chloro-6,6-dimethyl-3-(methylthio)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophen-4-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR25412-10G OR25412-1G OR25412-5G
APOSOR25412-10GEA 519 EUR
APOSOR25412-10G APOSOR25412-1G APOSOR25412-5G
1-Chloro-6,6-dimethyl-3-(methylthio)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophen-4-one
1-Chloro-6,6-dimethyl-3-(methylthio)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophen-4-one
Formel: C₁₁H₁₃ClOS₂
Molecular Weight: 260.803 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00108830
CAS-Nummer: 175202-90-1