5-(Thien-2-ylthio)thiophene-2-sulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR25462-1G OR25462-5G
APOSOR25462-1GEA 87 EUR
APOSOR25462-1G APOSOR25462-5G
5-(Thien-2-ylthio)thiophene-2-sulphonamide
5-(Thien-2-ylthio)thiophene-2-sulphonamide
Formel: C₈H₇NO₂S₄
Molecular Weight: 277,407 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068017
CAS-Nummer: 63033-64-7