Methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxopentanoate 90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR25721-10G
OR25721-1G
APOSOR25721-10GEA
589
EUR
APOSOR25721-10G
APOSOR25721-1G
Methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxopentanoate 90%
Methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxopentanoate
Formel:
C₈H₁₃ClO₃ Molecular Weight: 192.64 g/mol Siedepunkt: 54…58 °C (0.1 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01570535 CAS-Nummer: 306935-33-1 |