3,5-Dimethyl-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)isoxazole-4-sulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Dimethyl-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]sulphanyl}ethyl)-1,2-oxazole-4-sulphonamide, 2-{[(2-{[(3,5-Dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)sulphonyl]amino}ethyl)sulphanyl]methyl}furan
OR25746-250MG
OR25746-50MG
APOSOR25746-250MGEA
151
EUR
APOSOR25746-250MG
APOSOR25746-50MG
3,5-Dimethyl-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)isoxazole-4-sulphonamide
3,5-Dimethyl-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)isoxazole-4-sulphonamide
Formel:
C₁₂H₁₆N₂O₄S₂ Molecular Weight: 316.396 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01570599 CAS-Nummer: 680211-97-6 |