6-Methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR25897-1G
OR25897-5G
APOSOR25897-1GEA
132
EUR
APOSOR25897-1G
APOSOR25897-5G
6-Methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxylic acid
6-Methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₇H₆N₂O₂S Molecular Weight: 182.2 g/mol Schmelzpunkt: 164…165 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02083132 CAS-Nummer: 77628-51-4 |