5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Chlorocarbonyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole, 2-(Chloroformyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
OR25907-1G OR25907-5G
APOSOR25907-1GEA 198 EUR
APOSOR25907-1G APOSOR25907-5G
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carbonyl chloride
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carbonyl chloride
Formel: C₉H₅ClN₂O₂
Molecular Weight: 208.601 g/mol
Schmelzpunkt: 80…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03086204
CAS-Nummer: 98591-60-7
UN: 3261
ADR: 8 III