4-{[4-(Bromomethyl)phenyl]sulphonyl}morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR25919-1G OR25919-500MG OR25919-250MG
APOSOR25919-1GEA 0 EUR
APOSOR25919-1G APOSOR25919-500MG APOSOR25919-250MG
4-{[4-(Bromomethyl)phenyl]sulphonyl}morpholine
4-{[4-(Bromomethyl)phenyl]sulphonyl}morpholine
Formel: C₁₁H₁₄BrNO₃S
Schmelzpunkt: 147…151 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03086214
CAS-Nummer: 138385-04-3
UN: 3261
ADR: 8,III