Ethyl 1-(2-chloroacetyl)piperidine-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR25929-250MG OR25929-1G OR25929-5G
APOSOR25929-250MGEA 81.2 EUR
APOSOR25929-250MG APOSOR25929-1G APOSOR25929-5G
Ethyl 1-(2-chloroacetyl)piperidine-4-carboxylate
Ethyl 1-(2-chloroacetyl)piperidine-4-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₆ClNO₃
Molecular Weight: 233.692 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01480849
CAS-Nummer: 318280-71-6
UN: 1760
ADR: 8 III