tert-Butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl ((5-bromothiophen-2-yl)methyl)carbamate
OR25979-1G OR25979-5G
APOSOR25979-1GEA 94.4 EUR
APOSOR25979-1G APOSOR25979-5G
tert-Butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate
tert-Butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate
Formel: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Molecular Weight: 292,193 g/mol
Schmelzpunkt: 48…53 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03659715
CAS-Nummer: 215183-27-0