4-acetyl-1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR25980-1G OR25980-250MG OR25980-5G
APOSOR25980-1GEA 0 EUR
APOSOR25980-1G APOSOR25980-250MG APOSOR25980-5G
4-acetyl-1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
4-acetyl-1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₅NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03407365
CAS-Nummer: 423769-78-2