Ethyl 4-acetyl-1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR25985-1G OR25985-5G
APOSOR25985-1GEA 248 EUR
APOSOR25985-1G APOSOR25985-5G
Ethyl 4-acetyl-1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Ethyl 4-acetyl-1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₉NO₃
Molecular Weight: 249,306 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03407373
CAS-Nummer: 423768-51-8