6-Aminobenzo[b]thiophene 1,1-dioxide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR26007-1G
OR26007-250MG
APOSOR26007-1GEA
0
EUR
APOSOR26007-1G
APOSOR26007-250MG
6-Aminobenzo[b]thiophene 1,1-dioxide
6-Aminobenzo[b]thiophene 1,1-dioxide
Formel:
C₈H₇NO₂S Schmelzpunkt: 150…156 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173800 CAS-Nummer: 20503-40-6 |