2-Bromo-5-chlorobenzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-5-chloro-3-formyl-1-benzothiophene
OR26058-1G
OR26058-250MG
APOSOR26058-1GEA
224
EUR
APOSOR26058-1G
APOSOR26058-250MG
2-Bromo-5-chlorobenzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
2-Bromo-5-chlorobenzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
Formel:
C₉H₄BrClOS Molecular Weight: 275.549 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01570694 CAS-Nummer: 680212-97-9 |