4-Chloro-1-methylquinolin-2(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chloro-1,2-dihydro-1-methyl-2-oxoquinoline
OR26332-1G OR26332-250MG
APOSOR26332-1GEA 230 EUR
APOSOR26332-1G APOSOR26332-250MG
4-Chloro-1-methylquinolin-2(1H)-one
4-Chloro-1-methylquinolin-2(1H)-one
Formel: C₁₀H₈ClNO
Molecular Weight: 193.63 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00101322
CAS-Nummer: 32262-17-2