2,6-Diaminopyrimidin-4(3H)-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Diamino-1,6-dihydro-6-oxopyrimidine
OR26562-1G
OR26562-250MG
APOSOR26562-1GEA
24.8
EUR
APOSOR26562-1G
APOSOR26562-250MG
2,6-Diaminopyrimidin-4(3H)-one 98%
2,6-Diaminopyrimidin-4(3H)-one
Formel:
C₄H₆N₄O Molecular Weight: 126,117 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00043013 CAS-Nummer: 143504-99-8 |