2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
OR26819-1G OR26819-250MG
APOSOR26819-1GEA 290 EUR
APOSOR26819-1G APOSOR26819-250MG
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbohydrazide
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbohydrazide
Formel: C₇H₆N₄OS
Molecular Weight: 194.214 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00126469
CAS-Nummer: 98550-17-5