3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2708-1G OR2708-500MG
APOSOR2708-1GEA 302 EUR
APOSOR2708-1G APOSOR2708-500MG
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 202.209 g/mol
Schmelzpunkt: 178…180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01693509
CAS-Nummer: 1136-76-1