4-Cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR27308-1G
OR27308-5G
APOSOR27308-1GEA
109
EUR
APOSOR27308-1G
APOSOR27308-5G
4-Cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-amine
4-Cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-amine
Formel:
C₇H₁₀N₄S Molecular Weight: 182,246 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052768 CAS-Nummer: 175204-57-6 |