4-(dimethylamino)-1,1-dimethoxybut-3-en-2-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(Dimethylamino)-1,1-dimethoxybut-3-en-2-one
OR27385-25G
OR27385-5G
APOSOR27385-25GEA
221
EUR
APOSOR27385-25G
APOSOR27385-5G
4-(dimethylamino)-1,1-dimethoxybut-3-en-2-one 98%
4-(dimethylamino)-1,1-dimethoxybut-3-en-2-one
Formel:
C₈H₁₅NO₃ Molecular Weight: 173,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085024 CAS-Nummer: 67751-23-9 |