5-Nitro-3-phenyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Carboxy-5-nitro-3-phenyl-1H-indole
OR27538-100MG OR27538-1G
APOSOR27538-100MGEA 58 EUR
APOSOR27538-100MG APOSOR27538-1G
5-Nitro-3-phenyl-1H-indole-2-carboxylic acid
5-Nitro-3-phenyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₅H₁₀N₂O₄
Molecular Weight: 282,251 g/mol
Schmelzpunkt: 290 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00054540
CAS-Nummer: 14182-37-7