3-{1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-{1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-3-yl}prop-2-enoic acid, 3-(2-Carboxyethenyl)-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]-1H-indole
OR27556-5G
OR27556-1G
APOSOR27556-5GEA
445
EUR
APOSOR27556-5G
APOSOR27556-1G
3-{1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid
3-{1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid
Formel:
C₁₈H₁₅NO₄S Molecular Weight: 341,381 g/mol Schmelzpunkt: 238…240 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00238942 CAS-Nummer: 298187-97-0 |