6-(Dimethylamino)pyridine-3-boronic acid hydrate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Borono-2-(dimethylamino)pyridine hydrate
OR2767-1G
OR2767-500MG
APOSOR2767-1GEA
69.6
EUR
APOSOR2767-1G
APOSOR2767-500MG
6-(Dimethylamino)pyridine-3-boronic acid hydrate
6-(Dimethylamino)pyridine-3-boronic acid hydrate
Formel:
C₇H₁₁BN₂O₂·H₂O Molecular Weight: 184,001 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06656059 CAS-Nummer: 1256355-24-4 |