1-(2,5-Dichloro-4-nitrophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole
Lieferant: Apollo Scientific
OR27703-10G OR27703-1G OR27703-5G
APOSOR27703-10GEA 1250 EUR
APOSOR27703-10G APOSOR27703-1G APOSOR27703-5G
1-(2,5-Dichloro-4-nitrophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole
1-(2,5-Dichloro-4-nitrophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole
Formel: C₁₂H₁₀Cl₂N₂O₂
Molecular Weight: 285.126 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01570806
CAS-Nummer: 302901-02-6