2'-Hydroxy-3,4,4'-trimethoxychalcone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-[3-(3,4-Dimethoxyphenyl)acryloyl]-5-methoxyphenol, 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one
OR27802-250MG
APOSOR27802-250MGEA
46.4
EUR
APOSOR27802-250MG
2'-Hydroxy-3,4,4'-trimethoxychalcone
2'-Hydroxy-3,4,4'-trimethoxychalcone
Formel:
C₁₈H₁₈O₅ Molecular Weight: 314.333 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00205556 CAS-Nummer: 10493-06-8 |