Methyl 2,4-dioxo-4-(2-nitrophenyl)butanoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2,4-dioxo-4-(2-nitrophenyl)butyrate, 2-(4-Methoxy-3,4-dioxobutanoyl)nitrobenzene
OR28131-100MG OR28131-250MG OR28131-500MG
APOSOR28131-100MGEA 209 EUR
APOSOR28131-100MG APOSOR28131-250MG APOSOR28131-500MG
Methyl 2,4-dioxo-4-(2-nitrophenyl)butanoate
Methyl 2,4-dioxo-4-(2-nitrophenyl)butanoate
Formel: C₁₁H₉NO₆
Molecular Weight: 251,192 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00832016
CAS-Nummer: 57446-03-4