Methyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,6-Dichloro-2-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 3,6-dichloropicolinate
OR28179-1G
OR28179-5G
OR28179-25G
APOSOR28179-1GEA
49.3
EUR
APOSOR28179-1G
APOSOR28179-5G
APOSOR28179-25G
Methyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate 97%
Methyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate
Formel:
C₇H₅Cl₂NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00186642 CAS-Nummer: 1532-24-7 |