Ethyl 1-methylcyclopropane-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(Ethoxycarbonyl)-1-methylcyclopropane, Ethyl 1-methylcyclopropanecarboxylate
OR28708-1G
OR28708-500MG
APOSOR28708-1GEA
26.1
EUR
APOSOR28708-1G
APOSOR28708-500MG
Ethyl 1-methylcyclopropane-1-carboxylate
Ethyl 1-methylcyclopropane-1-carboxylate
Formel:
C₇H₁₂O₂ Molecular Weight: 128.169 g/mol Siedepunkt: 136 °C (760 mm Hg) Dichte: 0.918 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 30 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00001284 CAS-Nummer: 71441-76-4 EINECS: 275-461-6 UN: 3272 ADR: 3 III |