2-[(2-Aminoethyl)thio]ethan-1-ol 90+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR28868-10G OR28868-1G OR28868-5G
APOSOR28868-10GEA 545 EUR
APOSOR28868-10G APOSOR28868-1G APOSOR28868-5G
2-[(2-Aminoethyl)thio]ethan-1-ol 90+%
2-[(2-Aminoethyl)thio]ethan-1-ol
Formel: C₄H₁₁NOS
Siedepunkt: 97…100 °C (0,4 mm Hg)
Dichte: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00154135
CAS-Nummer: 24304-84-5
EINECS: 246-142-9
UN: 2735
ADR: 8,III