4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR29027-1G OR29027-250MG OR29027-5G
APOSOR29027-1GEA 0 EUR
APOSOR29027-1G APOSOR29027-250MG APOSOR29027-5G
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)aniline
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)aniline
Formel: C₈H₇N₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052104
CAS-Nummer: 121180-51-6