4-[2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Bromomethyl)-2-(4-cyanophenyl)-1,3-dioxolane
OR29054-1G OR29054-5G OR29054-10G
APOSOR29054-1GEA 37.7 EUR
APOSOR29054-1G APOSOR29054-5G APOSOR29054-10G
4-[2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]benzonitrile
4-[2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]benzonitrile
Formel: C₁₁H₁₀BrNO₂
Molecular Weight: 268,107 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052887
CAS-Nummer: 60207-22-9